Learn More
Bochem™ Plateau à instruments
Code produit 10254321
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
180 x 90 x 30 mm
250 x 150 x 60 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
10254321 180 x 90 x 30 mm 1 pièce
10040891 250 x 150 x 60 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10254321 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le plateau porte-instruments Bochem™ a des angles arrondis et comprend un couvercle.
  • Acier inoxydable
  • Bords arrondis
  • Couvercle inclus
Spécification
Dimensions (L x l x H) 180 x 90 x 30 mm
Hauteur (métrique) 30 mm
Longueur (métrique) 180 mm
Matériau Acier inoxydable
Type Plateau à instruments
Largeur (métrique) 90 mm
Comprend Couvercle
Forme Rectangulaires