Learn More
Asecos™ Étagère isolée pour armoires ION-LINE
Code produit 31789610 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) intérieures:
487 x 440 x 39 mm
487 x 1040 x 39 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x l x H) intérieures Conditionnement
31789610 487 x 440 x 39 mm 1 pièce
31789615 487 x 1040 x 39 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31789610 Fournisseur Asecos™ Code fournisseur 42202
Expédition estimée: 17-12-2026
Conçu pour être utilisé dans asecos les armoires de stockage de sécurité ION-LINE, généralement pour le stockage de batteries lithium-ion.
  • RAL 7035 en tôle d’acier revêtue en poudre
  • Pour les modèles : IO90
  • Pour armoires hautes et moyennes-hautes, largeur du corps 1200
    • Dimensions extérieures : Larg x Ré x H (mm) 1043 x 488 x 40
    • Dimensions intérieures : Larg x Re x H (mm) 1040 x 487 x 39
  • Capacité de charge : 75,00 kg
  • Pour les armoires hautes et moyennes-hautes, 600 largeur de carrosserie
    • Dimensions extérieures : Larg x Ré x H (mm) 443 x 488 x 40
    • Dimensions intérieures : Larg x P x H (mm) 440 x 487 x 39
Spécification
Profondeur (impériale) 19,21 in.
Profondeur (métrique) extérieure 488 mm
Profondeur (métrique) intérieure 487 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 487 x 440 x 39 mm
Hauteur (impériale) 1,57 in
Hauteur (métrique) extérieure 40 mm
Hauteur (métrique) intérieure 39 mm
Capacité de charge 25 kg
Poids (impériale) 9.92 lb.
Poids (métrique) 4.5 kg
Largeur (impériale) d’étagère 17,44 in
Largeur (métrique) d’étagère 443 mm
Type de produit Étagère