Learn More
Julabo™ Tubulure isolée pour bains
Code produit 10448223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
0,5 m
1 m
1.5 m
Conditionnement:
0.50 pièce
1 pièce
1.50m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
10448223 0,5 m 0.50 pièce
10727074 1 m 1 pièce
10757234 1.5 m 1.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10448223 Fournisseur Julabo™ Code fournisseur 8930220
Expédition estimée: 15-12-2026
Tubulure isolée pour bains à circulation cryo-compacts et réfrigérés/chauffants Julabo™
Spécification
À utiliser avec (équipement) Circulateur Cryo-Compact CF30, CF31, CF40, CF41, circulateur réfrigéré / chauffant F25-HE
Gamme de températures de -50°C à +200°C
Type Tubulure isolée
Comprend Connecteur M16 x 1
Matériau Métal
Dimensions 0,5 m