Learn More
Gibco™ Insuline, recombinante humaine, solution de zinc
Code produit 11508856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11508856 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour bénéficier de la remise, les clients doivent acheter 2 unités du même produit au prix catalogue dans une seule commande afin d’obtenir une réduction de 30 %. Il n’y a pas de limite au nombre de lots de 2 que les clients peuvent acheter.
Code produit 11508856 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12585014
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Pour bénéficier de la remise, les clients doivent acheter 2 unités du même produit au prix catalogue dans une seule commande afin d’obtenir une réduction de 30 %. Il n’y a pas de limite au nombre de lots de 2 que les clients peuvent acheter.
4 mg / ml
Gibco Insulin, human recombinant, zinc solution, is a premium product formulated for cell culture applications. Each 5-mL bottle contains human recombinant insulin in solution at a concentration of 4 mg/mL. This product is ideal for supplementing cell culture media to promote cell growth and proliferation across a wide range of mammalian cell types and for studying insulin receptors. The molecular weight of human recombinant insulin is 5807.7 g/mol, and the recommended supplementation range is 2 to 20 μg/mL, depending on the cell type and specific culture requirements.
Puissance : (base sèche) ≥27 unités USP/mg.
Plage suggérée pour la supplémentation : 2 à 20μ g/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C).
Type de cellule Cellules de mammifères
Type de culture Culture de cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Supplément de culture cellulaire
Quantité 5 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique