Learn More
INT-767, MedChemExpress
Code produit 16477887
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16477887 5 mg
16471387 50 mg
16435168 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16477887 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12434
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress INT-767 is a dual farnesoid X receptor (FXR)/TGR5 agonist with mean EC50s of 30 and 630 nM, respectively.
INT-767 is a dual farnesoid X receptor (FXR)/TGR5 agonist with mean EC50s of 30 and 630 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau INT-767
CAS 1000403-03-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H43NaO6S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (202.16 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (202.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](CCOS(=O)(O[Na])=O)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)[C@H](CC)[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C
Poids moléculaire (g/mol) 494.66
Poids de la formule 494.66
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death