Learn More
INT-777 R-enantiomer, MedChemExpress
Code produit 16459287
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16459287 5 mg
16430256 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16459287 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15677A
MedChemExpress INT-777 (R-enantiomer) is the R-enantiomer of INT-777, with EC50 of 4.79 μM for TGR5, and less potent than INT-777.
INT-777 (R-enantiomer) is the R-enantiomer of INT-777, with EC50 of 4.79 μM for TGR5, and less potent than INT-777.
Spécification
Nom chimique ou matériau INT-777 R-enantiomer
CAS 1198786-98-9
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H46O5
Quantité 5 mg
Synonyme S-EMCA R enantiomer
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (221.90 mM)
SMILES O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@]([C@@H](CC)[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4[C@H](C)C[C@@H](C)C(O)=O)([H])C1
Poids moléculaire (g/mol) 450.65
Poids de la formule 450.65
Pourcentage de pureté 98.73%
Qualité Research
Forme physique Solid