Learn More
MedChemExpress INT
Spécification
Spécification
| CAS | 146-68-9 |
| Solubilité | DMSO : 83.33 mg/mL (164.78 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble) |
| Synonyme | Iodonitrotetrazolium chloride∣ p-Iodonitrotetrazolium Violet |
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Quantité | 1 g |
| Poids moléculaire | 505.7 g/mol |
| Type de produit | Biochemical Assay Reagents |
| Pureté ou qualité | 98.0% |
| Conditions d’expédition | Room temperature |