Learn More
Thermo Scientific™ Integrated Gas Module for Varioskan™ LUX
Code produit 15370777 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Module de gaz intégré
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15370777 Module de gaz intégré 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15370777 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur VLGAS001
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-01-2027
Contrôlez les niveaux d’O2 et de CO2 grâce à ce module de gaz intégré en option pour le lecteur de microplaques multimode Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX.
Le module de gaz intégré pour le lecteur de microplaques multimode Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX vous permet de réaliser des tests sur microplaques cellulaires en atmosphère contrôlée. Il peut contrôler simultanément les concentrations de CO2 de 0,1 % à 15 % et les concentrations d’O2 de 1 % à 21 %. Le module s’intègre parfaitement à l’intérieur de l’instrument et n’encombre pas le laboratoire.
Pour de nombreux tests sur cellules, le contrôle des gaz dans un lecteur de microplaques permet de gagner en temps et en travail en permettant une incubation et des mesures simultanées, les chercheurs n’ont plus à déplacer les plaques entre un incubateur et un lecteur et ainsi des conditions optimales pour les échantillons cellulaires sont maintenues. Le lecteur Varioskan LUX propose un module de gaz intégré en option, qui permet aux utilisateurs de définir et de surveiller les conditions atmosphériques à l’intérieur du lecteur de microplaques.
  • Contrôlez les concentrations de CO2 entre 0,1 % et 15 % et les concentrations d’oxygène entre 1 % et 21 %, et ce simultanément ou individuellement
  • Permet aux utilisateurs de définir les concentrations de gaz dans le cadre de la configuration du protocole dans le logiciel intuitif Thermo Scientific™ SkanIt™
  • Effectue le suivi et l’enregistrement des concentrations de gaz tout au long du cycle afin d’assurer la traçabilité
  • Totalement intégré à l’instrument – aucun espace supplémentaire requis
  • Bien adapté à un large éventail d’applications cellulaires, y compris les études impliquant la prolifération cellulaire à long terme, l’induction et la détection de l’hypoxie (comme dans la recherche contre le cancer), ainsi que la croissance des bactéries anaérobies
Le module de contrôle du gaz peut être inclus avec le lecteur Varioskan LUX au moment de l’achat. Consultez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Module de gaz intégré
Type de logiciel Logiciel SkanIt
Plage de concentrations en CO2 0,1 à 15%
Stabilité de la concentration en CO2 ±0,3 % à 5 % de CO2
Description Module de gaz intégré (installé en usine lors de l’achat des instruments)
À utiliser avec (équipement) Varioskan LUX
Plage de concentration en O2 1 à 21%
REMARQUE : la garantie limitée standard de Thermo Fisher Scientific s’applique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.