Learn More
Hach Lange™ Intellical LBOD101 capteur luminescent/optique d’oxygène dissous (LDO) pour les mesures de la DBO, câble de 1 m
Code produit 15742295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polycarbonate / ABS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau
15742295 Polycarbonate / ABS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15742295 Fournisseur Hach Lange™ Code fournisseur LBOD10101
Expédition estimée: 29-12-2026
Une percée dans la mesure de la DBO ! Hach La sonde LBOD Intellical utilise une technologie LDO unique pour offrir une confiance supérieure dans les résultats.
Une avancée majeure dans la mesure de la DBO ! La sonde Hach Intellical LBOD utilise une technologie LDO unique pour garantir une fiabilité accrue des résultats. L’Intellical LBOD101 est la dernière application de la technologie exclusive de mesure de l’oxygène dissous par luminescence (LDO) de Hach. Le LBOD101 est un capteur numérique d’oxygène dissous par luminescence, doté d’un système d’agitation intégré et remplaçable. Il mesure l’oxygène dissous pour déterminer la demande biochimique en oxygène (DBO) dans les flacons DBO lors des essais DBO5. La sonde LBOD101 sert aux mesures initiales et finales de l’oxygène dissous. Elle comprend un module de capteur de pression automatique. Le capuchon de mesure de l’oxygène dissous comporte un iButton qui comptabilise les jours d’utilisation et rappelle la durée de vie restante du capuchon. La sonde optique Hach Intellical LBOD101 améliore la fiabilité des essais DBO5 en réduisant la variabilité et la maintenance, tout en augmentant la stabilité, l’exactitude, la précision et l’efficacité (nombre d’essais par unité de temps). Les faibles besoins de maintenance de l’Intellical LBOD101 limitent les temps d’arrêt du laboratoire. Les sondes numériques Intellical assurent une traçabilité optimale de l’historique des mesures. Elles peuvent être transférées d’un appareil de mesure à un autre sans réétalonnage ni nouvelle saisie des paramètres de mesure.
La Hach Intellical sonde LBOD101 oxygène dissous optique renforce la confiance dans la procédure de test BOD5 en réduisant la variance et la maintenance tout en augmentant la stabilité, la précision, la précision et l’efficacité (tests par unité de temps).
La Intellical sonde LBOD101 n’a pas de membranes à encombrer ou à remplacer, pas de solution électrolytique à réapprovisionner, et une calibration rapide et fiable en deux points qui se stabilise rapidement. De plus, il n’y a pas de temps de polarisation et de réchauffement de 30 minutes avec la sonde LBOD101.
Intellical LBOD101 faibles exigences d’entretien limitent les temps d’arrêt en laboratoire au minimum
Le Intellical LBOD101 ne possède pas de membranes à remplacer (coût de possession moindre), dispose d’un ensemble d’agitateur remplaçable et d’un moteur magnétique unique à longue durée de vie qui est également remplaçable.
Intellical Les sondes numériques offrent une traçabilité ultime dans l’historique des mesures
Stockage de l’heure et de la date pour chaque mesure, identifiant opérateur et échantillon, historique d’étalonnage, paramètre et numéro de série de la sonde.
Intellical Les sondes numériques peuvent être déplacées entre les mesureurs sans avoir besoin de recalibrer ou de rentrer les paramètres de mesure
Idéal pour un environnement multi-utilisateurs avec plusieurs compteurs de laboratoire et portables de la série HQD.
Qu'est-ce qui est inclus ?
Intellical LBOD101 capteur d’oxygène dissous luminescent (LDO) pour la mesure de la DBO, DO Cap avec son iButton certificat de test (déjà monté), et son manuel d’utilisation de base.
Caractéristiques
Précision : ±0,05 mg/L de 0 à 10 mg/L
±0,1 mg/L pour plus de 10 mg/L
Longueur du câble : 1,8 m
Type d’électrode : oxygène dissous luminescent
Longueur : 215 mm
Type de méthode : Laboratoire : Oxygène dissous luminescent
Paramètre : Oxygène dissous (BOD)
Précision de pression : ±3 mbar (0,3 kPa)
Résolution de pression : 5 mbar (0,5 kPa)
Type de sonde : Standard
Kit produit : Modèle : LBOD101
Accessoires inclus : Aucun
Plage : 0,05 - 20,0 mg/L
1 - 200 % de saturation
0,05 à 20,0 mg/L (ppm)
Jonction de référence : NA
Résolution : 0,01/0,1
Profondeur d’échantillon : 10 mm
Précision de saturation : ±0,59 % de la lecture
Résolution de saturation : 0,1 %
Matériau du corps du capteur : Polycarbonate / ABS
Longueur du câble du capteur (m) : 1,8
Matériau du capteur : Polycarbonate / ABS
Type de capteur : Lumiphore
Caractéristique spéciale : Système de brassage intégré.
Précision de température : ±0,3 °C
Plage de température : 0 - 50 °C
Résolution de température : 0,1 °C
Exigences du test : Paramètre requis : BOD
Profondeur minimale d’échantillon (mm) : 10
Thermistor : 
Type de mesure : Laboratoire
Poids : 0,22 kg
Qu'est-ce qui est inclus ? : Intellical LBOD101 capteur d'oxygène dissous luminescent (LDO) pour la mesure du BOD, un DO Cap avec son iButton certificat de test (déjà monté), et le manuel utilisateur de base.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Appareils de mesure de la DBO de paillasse
Matériau Polycarbonate / ABS