Learn More
Diversey™ Distributeur hybride IntelliCare
Code produit 17673105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17673105 Blanc 1 pièce
17663105 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17673105 Fournisseur Diversey™ Code fournisseur D7524180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.50€
    132.64€ / 1 pièces
    Économisez 15.86€
    10% de réduction
Expédition estimée: 28-10-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le système de distribution hybride IntelliCare peut répondre à tous les besoins en matière de nettoyage des mains grâce à une plateforme polyvalente, moderne et durable compatible avec les produits liquides / gels et les produits sous forme de mousse.
  • Distribue des flacons contenant 1 300 ml de savon pour les mains et 1 200 ml de désinfectant pour les mains à base d’alcool
  • Peut distribuer 0,4 ml ou 1,00 ml par jet
  • Le distributeur hybride permet de passer automatiquement du mode sans contact au mode manuel si les batteries sont épuisées avant leur remplacement
  • Alarme de niveau bas du produit et signal de batterie faible
  • Le distributeur de verrouillage est doté d’une fenêtre translucide qui permet de voir le produit sans l’altérer
Spécification
Type de produit Distributeur hybride (manuel / automatique)