Learn More
Masterflex™ Câble d’interface RS-232 2,4 m
Code produit 12314558 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
2,4 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12314558 2,4 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12314558 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 2205054
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.25€
    23.54€ / 1 pièces
    Économisez 3.71€
    13% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Pour le contrôle logiciel de la pompe Masterflex™
Spécification
À utiliser avec (équipement) Commande logicielle de la pompe
Longueur (métrique) 2,4 m
Comprend RS232