Learn More
Memmert™ Prise IP68 intérieure pour UN260
Code produit 17580046 Tous les produits Memmert Produits
Change view
Click to view available options
Ampérage:
2 A
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Ampérage unitSize
17580046 2 A 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17580046 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur UN260R3
Prise IP68 intérieure qui peut être activée et désactivée à l’aide d’un interrupteur.
  • Peut être commandée uniquement avec une plage de températures limitée - max. +60°C)
  • Exigences d’alimentation électrique : 230 V, 2 A, 500 W
  • Peut être désactivée avec l’interrupteur marche/arrêt
  • Ne peut pas être activée individuellement
  • IP68 étanche à l’humidité
  • Nécessite l’option A8 contre la surcharge
Spécification
À utiliser avec (équipement) Étuve UN260
Type Prise intérieure
Tension 230 V
Ampérage 2 A