Learn More
Intermedine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Intermedine |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H25NO5/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)21-8-11-4-6-16-7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12-,13-,15+/m1/s1 |
| Poids de la formule | 299.1733 |