Learn More
Labnet™ Mini rotateur de laboratoire avec rôtisserie
Code produit 11895953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
20 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
11895953 20 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11895953 Fournisseur Labnet™ Code fournisseur H5500230VEU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    633.79€
    434.39€ / 1 pièces
    Économisez 199.40€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur rotateur de tubes simple, polyvalent, de bout en bout. Le mini rotateur de laboratoire avec rôtisserie Labnet™ est conçu pour mélanger des échantillons dans des plans horizontaux et verticaux.
  • Conception compacte
  • Large sélection de mouvements
  • Fonctionnement sans bruit
  • Compatible chambre froide
  • Rôtissoires double format
  • Comprend la rôtissoire H5500-02
  • D’autres rôtissoires sont disponibles (vendues séparément) : H5500-15, H5500-50
  • Peut accueillir des tubes de différentes tailles :
    • 36 x 1,5 / 2,0 ml
    • 10 x 15 ml et 12 x 5 ml
    • 6 x 50 ml
    • 2 plaques à 96 puits
  • Peut être installé à l’intérieur de l’incubateur Labnet I5110A-230V-UK
Specifica
Vitesse de rotation 20 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 21,3 x 10,2 x 12,6 cm
Comprend Agitateur rotatif avec une rôtissoire
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.