Learn More
Code Corporation™ Adaptateur secteur international avec clips adaptateurs US/EU/UK/AU
Code produit 17943872 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Chargeur de batterie CR2700 à quatre compartiments
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17943872 Chargeur de batterie CR2700 à quatre compartiments 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17943872 Fournisseur Code Corporation™ Code fournisseur 176702
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Alimentation internationale avec pinces adaptatrices pour les États-Unis, l'UE, le Royaume-Uni et l'Australie.
  • Fiche cylindrique, 5 V (1 A)
Spécification
Hauteur (métrique) 38.1 mm
Hauteur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 76.2 mm
Largeur (impériale) 3 in
Profondeur (métrique) 63.5 mm
Profondeur (impériale) 2,5 in
À utiliser avec (équipement) Chargeur de batterie CR2700 à quatre compartiments
Type Alimentation électrique
Alternate Part Number CRA-P6