Learn More
Invitrogen™ Ensemble de tampons de perméabilisation et de fixation intracellulaires eBioscience™
Code produit 15284728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15284728 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Contient de l’azoture de sodium et du formaldéhyde
Code produit 15284728 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 88882400
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Contient de l’azoture de sodium et du formaldéhyde
Includes
  • Tampon de fixation et de
  • perméabilisation intracellulaire (10X)
Conçu pour une utilisation dans la coloration intracellulaire et l’analyse cytométrique en flux et spécialement formulé pour réduire la coloration non spécifique des anticorps marqués au fluorochrome et augmenter les rapports signal-bruit de fluorescence.
  • Dans la première étape, les cellules vivantes peuvent être “fixées” avec le tampon de fixation, qui relie les protéines
  • La deuxième étape, à l’aide du tampon de perméabilisation, crée des trous dans la membrane et permet aux anticorps de coloration intracellulaire de pénétrer efficacement dans la cellule
  • Les étapes suivantes de lavage, les ajouts d’anticorps et les incubations après perméabilisation cellulaire doivent être effectués à l’aide du tampon de perméabilisation
  • L’étape de lavage finale et la remise en suspension des cellules avant l’analyse de l’échantillon sont effectuées à l’aide du tampon de coloration de cytométrie en flux (réf. 00-4222).
  • Ce kit est couramment utilisé pour colorer les protéines cytoplasmiques et les protéines présentes dans la voie de sécrétion comme les chimiokines et les cytokines
  • Non recommandé pour la coloration intranucléaire. Reportez-vous plutôt au kit de tampon de facteur de transcription/Foxp3 pour la coloration nucléaire
  • Avant l’étape de fixation, il est recommandé de marquer les cellules vivantes à l’aide de l’un des colorants de viabilité fixables, puis de procéder à la fixation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits eBioscience
Type de produit Ensemble de tampons
Quantité 1 kit
Type de solution Fixation, perméabilisation
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • eBioscience Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraformaldehyde