Learn More
Invitrogen™ Tampon de fixation IC eBioscience™
Code produit 12730010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12730010 125 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Contient du formaldéhyde
Code produit 12730010 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 00822249
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Contient du formaldéhyde
Peut être utilisé pour fixer les cellules avant la perméabilisation avec le tampon de perméabilisation (nº de catalogue 00-8333), lors de la coloration intracellulaire des antigènes situés dans le cytoplasme et la voie de sécrétion, comme les cytokines, les chimiokines et les facteurs de croissance.
  • Compatible avec les anticorps conjugués à un fluorochrome à coloration de surface
  • Peut être utilisé comme tampon conservé à court terme pour des cellules colorées au fluorochrome (y compris aux colorants en tandem) jusqu’à 3 jours entre 2 °C et 8 °C (conservé dans l’obscurité)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 125 ml
Type de réactif Réactif de fixation
Gamme de produits eBioscience
Type de produit Réactif
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • eBioscience IC Fixation Buffer
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraformaldehyde