Description
- Composé de verre jetable sans marquage circulaire.
- Conforme aux normes DIN ISO 7550.
- Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In.)
- Le volume est défini par remplissage de bout en bout
- Les volumes supérieurs à 5 μl incluent le marquage DE-M.
Spécification
Spécification
| Précision | ≤±0.5 % |
| Étalonnage | Pour contenir |
| Certifications/Conformité | DIN ISO 7550, directive IVD 98/79 CE |
| Matériau | verre |
| Quantité | 250/boîte |
| Volume (métrique) | 1 μl |
| Longueur (métrique) | 32 mm |
| Jetable | Oui |