Description
- Fabriqués à partir d’un matériau en mousse PU à expansion lente
- Pression répartie uniformément, offrant une flexibilité et une bonne étanchéité avec un confort optimal.
- La couleur vive claire les rend attrayants pour les porteur
Specifications
Specifications
| Couleur | Jaune néon |
| Certifications/Conformité | Approuvé CE |
| À utiliser avec (application) | Destiné à un usage industriel général |
| Quantité | 250/Pk. |
| Taux de réduction sonore (NRR) | 36 dB |
| Corded | Sans cordon |
| Type de produit | Bouchons d’oreille |
| Matériau | Polyuréthane |
| Modèle | Se roulent |