Learn More
B Braun™ Introcan Safety™ Canule à demeure pour veine de sécurité
Code produit 12391103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
24 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille
12391103 24 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12391103 Fournisseur B Braun™ Code fournisseur 425450301
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Réduire les risques de piqûres d'aiguilles et d'infections. B Braun™ Introcan Safety™ La canule intraveineuse de sécurité est idéale pour réduire les blessures par piqûre d'aiguille et les infections associées. La canule est munie d'une ailette de fixation qui sécurise l'extrémité de l'aiguille immédiatement après son retrait.
  • Canule veineuse à demeure sécurisée avec cathéter en FEP ou en polyuréthane pour une insertion veineuse douce et une durée de séjour sans complication
  • Conception de la poignée pour la technique de ponction à une main
  • Excellentes propriétés de piqûre grâce à la pointe de canule atraumatique avec géométrie de coupe à 3 facettes
  • Chambre sanguine hautement transparente
  • Capillaire : Quatre bandes de contraste radiologique entièrement intégrées
  • Bouchons de retenue de sang hydrophobe
  • Cône de fermeture à verrou amovible
  • Approche par verrouillage
  • Indicateur de taille de couleur
  • Sans latex
  • Sans PVC
  • Selon ISO norme 10,555-1 / 5
Caractéristiques de sécurité :
  • Technique de clip auto-activable
  • Le clip de sécurité retient l'extrémité de l'aiguille immédiatement après son retrait.
  • Le mécanisme de sécurité ne peut être contourné.
  • Personnalisation mineure des habitudes des utilisateurs
Spécification
Matériau FEP
Couleur Jaune
Description Sans PVC
Calibre d’aiguille 24 g
Diamètre (métrique) interne 0.70 mm
Sans latex Non