Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inuline, de racine de chicorée
Code produit 15378967 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15378967 500 g 500g
15398836 25 g 25g
15525236 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15378967 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 457105000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 9005-80-5
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-80-5
Spécification
Nom chimique ou matériau Inulin
Perte à la dessiccation 10% max. (2 g, 105°C, 2 hrs)
Spectre IR Authentique
Quantité 500 g