Learn More
Inuline, MP Biomedicals™
Code produit. 11456921 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 11456921
Marque: MP Biomedicals 0219897180
Identifiants chimiques
CAS 9005-80-5
Formule moléculaire (C6H10O5)n
Synonyme Dahlin
Spécification
Nom chimique ou matériau Inulin
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Poids de la formule ≈5,000
Forme physique Poudre libre