Learn More
Invitrogen™ 1kb DNA Extension Ladder
Code produit 11568626
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11568626 100 μl 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11568626 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10511012
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Includes
1 Kb DNA Extension Ladder is supplied at 1μg/μL in 10mM Tris-HCl (pH 7.5), 50mM NaCl, 0.1mM EDTA Volume: 100μL
Suitable for sizing linear double-stranded DNA fragments from 500 bp to 40 kb
The 1Kb DNA Extension Ladder consists of 8 fragments ranging in length from 1,018 to 8,144bp in 1,018-bp increments, as well as bands of 506bp, 517bp, 1,636bp, 10Kb, 15Kb, 20Kb, and 40Kb. For easy reference on agarose gels, the 5Kb band is two to three-times brighter than the other bands in the ladder. This ladder can be stained with ethidium bromide or radiolabeled using T4 polynucleotide kinase, T4 DNA polymerase, DNA polymerase I, or the large fragment DNA polymerase I (Klenow fragment). Compatible with agarose gels.
  • Less waste, sustainable packaging
Acrylamide Gel Electrophoresis, Agarose Gel Electrophoresis, DNA and RNA Purification and Analysis, Nucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 μg/μL
Forme Liquide
Contenus des kits 1Kb DNA Extension Ladder is supplied at 1μg/μL in 10mM Tris-HCl (pH 7.5), 50mM NaCl, 0.1mM EDTA
Quantité 100 μl
Plage 0.5 to 40kb
Type de produit DNA Extension Ladder