Learn More
Invitrogen™ Échelle d’ADN 1 Kb Plus
Code produit 11573127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 applications
Échelle d’ADN de 4 x 500 μl, tampons de chargement des échantillons 4 x 1 ml, 2000 applications
Conditionnement:
1000µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11573127 Échelle d’ADN de 4 x 500 μl, tampons de chargement des échantillons 4 x 1 ml, 2000 applications 1000µg
11578636 500 applications -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11573127 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10787026
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Tampon chargé de gel (référence Invitrogen n  10816015)
Puissant outil pour l’estimation du poids moléculaire de fragments d’ADN double brin linéaires
L’échelle d’ADN 1 Kb Plus est composée de 20 bandes d’ADN double brin hautement purifiées allant de 100 bp à 12 000 bp. Cette échelle comporte 12 bandes à espacement régulier allant de 1 Kb à 12 Kb, une bande d’orientation rapide à 1 650 bp qui forme un doublet distinctif avec la bande de 2 Kb et sept bandes de forme arrondie inférieures à 1 Kb. L’échelle d’ADN un Kb Plus est compatible avec les gels d’agarose moulés en laboratoire ainsi qu’avec les gels d’agarose pré-moulés E-Gel™. L’échelle d’ADN 1 Kb Plus est la plus appréciée des échelles d’ADN ; elle est utilisée pour estimer la masse moléculaire des bandes d’ADN double brin issues de la PCR, la digestion par des enzymes de restriction et autres protocoles de biologie moléculaire. Contrairement à d’autres échelles d’ADN, l’échelle d’ADN 1 Kb Plus a été spécialement conçue avec des bandes de forme arrondie faciles à mémoriser. La disposition logique des bandes et le doublet d’identification rapide permettent d’estimer la taille de la bande en un coup d’œil.
  • Tailles de bandes rondes, faciles à mémoriser
  • Large plage de dimensions (100 bp – 12 Kb)
  • Compatible avec tous les gels d’agarose
  • Réduction des déchets grâce à un emballage durable
  • Échelle appréciée et la plus facile à utiliser
  • Une seule échelle pour répondre à la plupart des besoins
  • Format simplifié à utiliser avec les gels d’agarose pour l’extraction d’ADN
  • Compatible avec la coloration d’ADN et les radiomarqueurs
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel d’acides nucléiques et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 4 x 500 μl d’échelle d’ADN 1 Kb Plus
• 4 x 1 ml de tampon de chargement de gel BlueJuice 10X
Conserver à -20°C.
Concentration 0,5 μg/μl
Type de gel Agarose
Prêt à charger Non
Volume de chargement des échantillons 1 ml
Plage de dimensions 100 bp à 15 000 bp
Volume (métrique) 500 µlitres
Compatibilité du gel Gel d’agarose
Contenus des kits 4 x 500 μL DNA Ladder, 4 x 1 mL Sample Loading Buffer, 2000 Applications
Nbre de réactions 2000 applications
Quantité Échelle d’ADN de 4 x 500 μl, tampons de chargement des échantillons 4 x 1 ml, 2000 applications
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur neige carbonique
Technologie Fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie
Type de produit Échelle d’ADN