Learn More
Invitrogen™ Échelle d’ADN de 100 bp
Code produit 11538766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Échelle d’ADN de 100 μl, tampons de chargement des échantillons de 10X 1 ml, 100 applications
Échelle d’ADN de 500 μl, tampon de chargement 10X de 1 ml
Conditionnement:
250µg
50µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11538766 Échelle d’ADN de 100 μl, tampons de chargement des échantillons de 10X 1 ml, 100 applications 50µg
11580916 Échelle d’ADN de 500 μl, tampon de chargement 10X de 1 ml 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11538766 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15628019
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Convient pour le dimensionnement de l’ADN double brin de 100 à 1 500 bp
  • Préparé à partir d’un plasmide contenant des répétitions d’un fragment d’ADN 100 bp
  • Le marqueur de taille moléculaire est constitué de 15 fragments à extrémités franches dont la longueur varie de 100 à 1 500 bp, par incréments de 100 bp et d’un fragment supplémentaire de 2 072 bp.
  • Peut être visualisée sur des gels d’agarose de 1 % à 2 % après coloration au bromure d’éthidium.
  • Bande 600 bp deux à trois fois plus brillante que les autres bandes dans le Ladder
  • Peut être colorée au bromure d’éthidium ou radiomarquée avec un polynucléotide kinase T4 ou de l’ADN polymérase T4.
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel d’acides nucléiques et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 100 μl d’échelle d’ADN 100 bp
• 1 ml de tampon de chargement de gel BlueJuice 10X
Conserver à -20°C.
Concentration 0,5 μg/μl
Type de gel Agarose
Prêt à charger Non
Volume de chargement des échantillons 1 ml
Plage de dimensions 100 bp à 2 000 bp
Volume (métrique) 100 µlitres
Compatibilité du gel Gel d’agarose
Contenus des kits 100 μL DNA Ladder, 1 mL 10X Sample Loading Buffer, 100 Applications
Nbre de réactions 100 applications
Quantité Échelle d’ADN de 100 μl, tampons de chargement des échantillons de 10X 1 ml, 100 applications
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur neige carbonique
Technologie Fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie
Type de produit Échelle d’ADN