Learn More
Invitrogen™ Platinium™, SuperFI™ Master Mix PCR
Code produit 15525043
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
500 réactions
5 x 500 réactions
Conditionnement:
100 réactions
2500 réactions
500 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
15525043 100 réactions 100 réactions
15535043 500 réactions 500 réactions
15545043 5 x 500 réactions 2500 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15525043 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12358010
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Amplifiez même les amplicons difficiles et riches en GC avec une précision supérieure (>100X Taq) et des étapes d’optimisation minimale
L’ADN polymérase Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ est une ADN polymérase à activité corrective qui associe une fidélité supérieure à la technologie de démarrage à chaud PlatinumTM fiable pour des résultats optimaux de la PCR. Doté d’une fidélité >100x Taq, l’ADN polymérase Platinum SuperFi est parfaitement adapté au clonage, à la mutagénèse et à d’autres applications grâce à une précision de séquençage extrême.
  • Produits de PCR sans erreur grâce à une fidélité exceptionnelle de >100X Taq
  • Haute spécificité et rendements accrus grâce à la technologie de démarrage à chaud Platinum
  • Amplification robuste des cibles difficiles à amplifier, y compris celles de pureté sous-optimale ou avec une teneur en GC de ˃65 % 
  • Flux de travail pratique avec configuration de la réaction à température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Master Mix PCR Platinum SuperFi (2X) 2 x 1,25 ml
• Séquence activatrice SuperFi GC 1,25 ml
• Eau exempte de nucléase 2 x 1,25 ml
À conserver entre -5 et -30°C.
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase Platinum SuperFi
Vitesse de réaction Rapidité
Quantité 100 réactions
Conditions d’expédition Glace humide ou sèche.
À utiliser avec (application) Hot-start PCR, High-fidelity PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 300 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start intégrée
Nbre de réactions 100 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Taille (produit final) 20 kb ou moins