Learn More
Invitrogen™ 250 bp DNA Ladder
Description
Includes
250bp DNA Ladder is supplied at 1μg/μL in 10mM Tris-HCl (pH 7.5), 1mM EDTA Volume: 50μL.
Marqueur de poids moléculaire TrackIt pour acides nucléiques
• Stable à température ambiante, conservation sur la paillasse
• Mélange de 2 colorants courant pour visualiser la migration durant l'électrophorèse: 1 colorant migre toujours avant et 1 après la plupart des échantillons (de 10 bp à 10 Kb)
• Pour orientation et estimation rapide des tailles facilitées avec marqueurs linéaires, bande de référence deux fois plus intense que les autres, et bandes additionnelles hors gamme
• Marqueur TrackIt linéaire
• Stable à température ambiante, conservation sur la paillasse
• Mélange de 2 colorants courant pour visualiser la migration durant l'électrophorèse: 1 colorant migre toujours avant et 1 après la plupart des échantillons (de 10 bp à 10 Kb)
• Pour orientation et estimation rapide des tailles facilitées avec marqueurs linéaires, bande de référence deux fois plus intense que les autres, et bandes additionnelles hors gamme
• Marqueur TrackIt linéaire
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 μg/μL |
| Forme | Liquide |
| Contenus des kits | 250bp DNA Ladder is supplied at 1μg/μL in 10mM Tris-HCl (pH 7.5), 1mM EDTA |
| Quantité | 50 μl |
| Plage | 0.25 to 3.5kb |
| Type de produit | DNA Molecular Weight Marker |