Learn More
Invitrogen™ 293A Cell Line
Code produit 10779564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 107 cellules/ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10779564 1 x 107 cellules/ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10779564 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur R70507
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Lignée cellulaire 293A.
Contient une copie parfaitement intégrée du gène E1 qui fournit les protéines E1 (E1a et E1b) nécessaires à la production d’adénovirus recombinants
Un sous-clone de la lignée cellulaire 293 ayant une morphologie est relativement plate. Cela facilite la production initiale, l’amplification et le titrage des adénovirus incompétents en réplication.
  • La morphologie plate des cellules rend la procédure de titrage plus simple et adaptée pour la sélection des constructions adénovirales
Production d’anticorps et de culture cellulaire, bioproduction, culture cellulaire, expression constitutive, culture de cellules de mammifères, expression de cellules de mammifères, lignées cellulaires d’expression de mammifères, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, livraison de gènes viraux, production de vaccins viraux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 flacon de 1 x 107 cellules Conserver dans l’azote liquide.
Lignée cellulaire 293A
Espèces Humaine
Quantité 1 x 107 cellules/ml
Gamme de produits ViraPower