Learn More
Invitrogen™ 3' RACE System for Rapid Amplification of cDNA Ends
Description
Includes
Les composants du système 3’ RACE sont répertoriés dans le Tableau 1.
Le système 3’ RACE convient à l’amplification rapide des extrémités d’ADNc (RACE) (1-3) et à la PCR ancrée entre un point défini dans l’ARNm et l’extrémité du 3’ poly(A). Le système est utile pour l’amplification de messages rares pour lesquels peu d’informations sur les séquences sont disponibles et pour l’enregistrement d’informations sur l’extrémité 3’ de l’ARNm.
- Peut être utilisé avec le système 5’ RACE pour cloner des séquences pleine longueur
- Utilise des capacités avancées de SuperScriptII RT pour obtenir des rendements d’ADNc premier brin plus élevés
- Inclut l’ARN de contrôle et les amorces pour surveiller les performances du système
- Fournit des protocoles détaillés dans le manuel
Clonage, PCR et PCR en temps réel, transcription inverse, bibliothèques d’ADNc et construction d’une bibliothèque
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Bibliothèque d’ADNc |
| Contenu et stockage | Les composants du système 3´ RACE sont répertoriés dans le Tableau 1. Stocker le système à -20°C. Garanti stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. |
| À utiliser avec (application) | Bibliothèques d’ADNc et construction de bibliothèques d’ADNc |
| Quantité | 20 réactions |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.