Learn More
Invitrogen™ 5' RACE System for Rapid Amplification of cDNA Ends, version 2.0
Code produit 10432702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10432702 10 réactions 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10432702 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18374058
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Includes
Le système 5’ RACE est fourni avec les composants répertoriés dans le Tableau 1.
Convient à l’amplification rapide des extrémités d’ADNc (RACE) entre le point défini dans l’ARNm et l’extrémité 5’
Le système 5’ RACE se compose d’un ensemble de réactifs pré-qualifiés prévus pour la synthèse d’ADNc premier brin, la purification de produits premiers brins, l’extension homopolymérique et la préparation d’ADNc cible pour amplification ultérieure par PCR. ARN de contrôle, ADN et amorces sont fournis pour surveiller la performance du système. Le système est utile pour l’amplification de messages rares pour lesquels peu d’informations sur les séquences peuvent être disponibles, et pour capturer des informations sur les extrémités 5’ de l’ARNm.
  • utilise les capacités avancées de la RNase H-RT SuperScriptII pour de meilleurs rendements d’ADNc premier brin et de plus grandes longueurs d’ADNc
  • Prépare l’ADNc spécifique à partir d’1 μg d’ARN total ou poly(A)+ en une seule réaction
  • améliore la procédure de purification d’ADNc premier brin qui rend l’ADNc adapté à l’extension
  • utilise les TdT recombinantes avec des conditions de réaction optimisées dans un tampon compatible avec la PCR pour fournir un site d’hybridation efficace des amorces pour la PCR
Clonage, PCR et PCR en temps réel, transcription inverse, bibliothèques d’ADNc et construction d’une bibliothèque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bibliothèque d’ADNc
Contenu et stockage Le système 5´ RACE est fourni avec les composants répertoriés dans le Tableau 1. Conserver les réactifs à -20°C et les composants de purification d’ADN à +4°C.
À utiliser avec (application) Bibliothèques d’ADNc et construction de bibliothèques d’ADNc
Quantité 10 réactions