Learn More
Invitrogen™ Échelle d’ADN 50 bp
GREENER_CHOICE
Code produit 11518626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11518626 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 11518626 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10416014
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Includes
Échelle d’ADN 50 bp (1 μg/μl) dans 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5) et 1 mm d’EDTA
Convient pour le dimensionnement de l’ADN double brin de 50 à 800 bp
L’échelle d’ADN Invitrogen 50 bp est conçue pour le dimensionnement et la quantification approximative de l’ADN double brin dans la plage de 50 à 2 500 bp. L’échelle d’ADN 50 bp est constituée de 17 fragments individuels d’ADN purifiés par chromatographie et dispose de bandes de référence à 2 500, 800 et 350 bp pour faciliter l’orientation.
L’échelle d’ADN 50 bp convient parfaitement aux étapes de séparation avec des gels d’agarose à 2 %
Avantages de l’échelle d’ADN 50 bp
Bandes nettes et claires : fragments purifiés par chromatographie permettant d’obtenir des résultats cohérents et fiables
Pratique : fournie avec un tampon de chargement 6X cyan/orange TrackIt permettant de suivre la migration de l’ADN
Précise : chaque bande contient une quantité exacte d’ADN
Utilisation du produit
L’échelle d’ADN double brin peut être visualisée sur des gels d’agarose à 2 %, après du bromure d’éthidium ou une coloration SYBR Safe. L’échelle est conçue avec une intensité uniforme de bandes d’ADN pour une vue claire de chaque bande. Une quantité exacte d’ADN dans chaque bande permet une quantification approximative des échantillons d’ADN.
Cette échelle peut être radiomarquée avec la polynucléotide kinase T4 ou de l’ADN polymérase T4.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 100 μl d’échelle d’ADN 50 bp
• 1 ml de tampon de chargement de cyan/orange TrackIt 6X
Conserver à -20°C.
Concentration 0,5 μg/μl
Type de gel Agarose
Prêt à charger Non
Volume de chargement des échantillons 1 ml
Plage de dimensions 50 bp à 2 500 bp
Volume (métrique) 100 µlitres
Compatibilité du gel Gel d’agarose
Nbre de réactions 100 applications
Quantité 50 μg
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur neige carbonique
Technologie Fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie
Type de produit Échelle d’ADN