Learn More
Invitrogen™ 95401.H4POOL (Groupes de suppression des levures)
Code produit 10722734
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Fournis dans cinq tubes, chacun contenant 200 μl de groupes de suppression
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
10722734 Fournis dans cinq tubes, chacun contenant 200 μl de groupes de suppression 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10722734 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 95401.H4POOL
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Includes
Fourni dans cinq tubes, chacun contenant 200 μl de délétions groupées.
Permet l’analyse simultanée de nombreuses souches délétées selon des conditions de croissance sélectives
  • L’identification et la quantification de la sélection des suppressions survivantes peuvent être déterminées en hybridant des suppressions à des microarray contenant tous les oligos de codes-barres
  • Les oligos de codes-barres sont uniques à chaque suppression, ce qui permet une identification rapide et à haut débit des suppressions
  • Chaque pool de suppression de levure contient toutes les suppressions au sein de la souche, également représentées au sein du pool
Analyse de l’expression génétique et Génotypage, Génotypage et Profilage génomique, Cartographie de la suppression des levures
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Fournis dans cinq tubes, chacun contenant 200 μl de groupes de suppression
Contenu et stockage -68°C à -85°C