Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase riche en GC AccuPrime™
Description
Includes
L’ADN polymérase riche en GC AccuPrime (100μl, à 2 U/μl) est fournie avec deux tampons de réaction 5X et un flacon séparé (1 ml) de 50 mM de MgSO4. Les deux tampons contiennent des protéines accessoires dNTPs, MgSO4 et AccuPrime. Le tampon de réaction A (1 ml) est destiné aux cibles génomiques. Le tampon de réaction B (1 ml) est utilisé avec l’ADNc, le plasmide ou les cibles lambda. Les réactifs fournis permettent 200 réactions d’amplification de 25 μl chacun (à 1 unité d’enzyme par réaction).
AccuPrime GC-Rich DNA Polymerase is designed to provide high-yield, high-specificity amplification of difficult-to-amplify templates, such as those with >65% GC content. The kit offers a choice of buffers for amplifying genomic DNA targets (Buffer A) or non-GC-rich cDNA, plasmid, and lambda-based targets (Buffer B).
L’ADN polymérase riche en GC AccuPrime est conçue pour fournir une amplification à haute spécificité et à haut rendement de modèles difficiles à amplifier, tels que ceux dont la teneur en GC est > 65 %. Le kit propose un choix de tampons pour amplifier les cibles d’ADN génomique (tampon A) ou l’ADNc pauvre en GC, le plasmide et les cibles lambda (tampon B).
- Rendement : rendements élevés pour les cibles allant jusqu’à une longueur de 5 kb
- Spécificité : Protéines accessoires AccuPrime pour une meilleure spécificité de la PCR
- Sensibilité : sensibilité réduite à 5 ng d’un modèle d’ADN
- Amplifications spécifiques et robustes
- Fonctionnalité démarrage à chaud intégrée
Les tampons AccuPrime contiennent des protéines thermostables qui optimisent l’hybridation amorce-modèle pendant la PCR, augmentant la spécificité de la réaction. La polymérase elle-même, provenant de l’archaebacterium Pyrolobus fumarius, a une processivité cinq fois supérieure à l’ADN polymérase Taq et reste active même après 4 heures à 95°C.
Définition de l’unité
Une unité d’ADN polymérase riche en GC AccuPrime est la quantité d’enzymes nécessaire pour incorporer 10 nmol de dNTP dans du matériel insoluble dans l’acide en 30 minutes à 74°C.
Amplification de l’ADN traité par bisulfite, PCR riche en GC, PCR à démarrage à chaud, analyse de méthylation, PCR, PCR et PCR en temps réel, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant
Informations sur la commande
Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 1 x 100 μl d’ADN polymérase riche en GC AccuPrime (2 U/µl) • 1 x 1 ml de tampon A riche en GC 5X AccuPrime • 1 x 1 ml de tampon B riche en GC 5X AccuPrime • 1 x 1 ml de MgSO4 à 50 mM Conserver à -20°C. |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Polymérase | ADN polymérase riche en GC AccuPrime |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| Quantité | 200 réactions |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
| À utiliser avec (application) | Hot-start PCR |
| Fidélité (par rapport à Taq) | 2 X |
| Hot Start | Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée |
| Nbre de réactions | 200 réactions |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.