Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase riche en GC AccuPrime™
Code produit p-4926955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
1000 réactions
200 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10515013 200 réactions 1 pièce
10033322 1000 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10515013 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12337016
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
L’ADN polymérase riche en GC AccuPrime (100μl, à 2 U/μl) est fournie avec deux tampons de réaction 5X et un flacon séparé (1 ml) de 50 mM de MgSO4. Les deux tampons contiennent des protéines accessoires dNTPs, MgSO4 et AccuPrime. Le tampon de réaction A (1 ml) est destiné aux cibles génomiques. Le tampon de réaction B (1 ml) est utilisé avec l’ADNc, le plasmide ou les cibles lambda. Les réactifs fournis permettent 200 réactions d’amplification de 25 μl chacun (à 1 unité d’enzyme par réaction).
Amplification par PCR à haut rendement et à haute spécificité des modèles riches en GC
AccuPrime GC-Rich DNA Polymerase is designed to provide high-yield, high-specificity amplification of difficult-to-amplify templates, such as those with >65% GC content. The kit offers a choice of buffers for amplifying genomic DNA targets (Buffer A) or non-GC-rich cDNA, plasmid, and lambda-based targets (Buffer B).
L’ADN polymérase riche en GC AccuPrime est conçue pour fournir une amplification à haute spécificité et à haut rendement de modèles difficiles à amplifier, tels que ceux dont la teneur en GC est > 65 %. Le kit propose un choix de tampons pour amplifier les cibles d’ADN génomique (tampon A) ou l’ADNc pauvre en GC, le plasmide et les cibles lambda (tampon B).
  • Rendement : rendements élevés pour les cibles allant jusqu’à une longueur de 5 kb
  • Spécificité : Protéines accessoires AccuPrime pour une meilleure spécificité de la PCR
  • Sensibilité : sensibilité réduite à 5 ng d’un modèle d’ADN
  • Amplifications spécifiques et robustes
  • Fonctionnalité démarrage à chaud intégrée
Les tampons AccuPrime contiennent des protéines thermostables qui optimisent l’hybridation amorce-modèle pendant la PCR, augmentant la spécificité de la réaction. La polymérase elle-même, provenant de l’archaebacterium Pyrolobus fumarius, a une processivité cinq fois supérieure à l’ADN polymérase Taq et reste active même après 4 heures à 95°C.
Définition de l’unité
Une unité d’ADN polymérase riche en GC AccuPrime est la quantité d’enzymes nécessaire pour incorporer 10 nmol de dNTP dans du matériel insoluble dans l’acide en 30 minutes à 74°C.
Amplification de l’ADN traité par bisulfite, PCR riche en GC, PCR à démarrage à chaud, analyse de méthylation, PCR, PCR et PCR en temps réel, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant
Informations sur la commande
Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 1 x 100 μl d’ADN polymérase riche en GC AccuPrime (2 U/µl)
• 1 x 1 ml de tampon A riche en GC 5X AccuPrime
• 1 x 1 ml de tampon B riche en GC 5X AccuPrime
• 1 x 1 ml de MgSO4 à 50 mM
Conserver à -20°C.
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase riche en GC AccuPrime
Vitesse de réaction Étalon
Quantité 200 réactions
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
À utiliser avec (application) Hot-start PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 2 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 200 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 5 kb ou moins
Volume 100 μlitres