Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ Pfx SuperMix
Product Code. 10043322
Change view
Click to view available options
Quantité:
200 rxns
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10043322 200 rxns 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10043322 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 12344040
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
AccuPrime Pfx SuperMix est disponible à une concentration de 1,1X permettant d’utiliser environ 10 % du volume final de la réaction pour l’ajout des solutions d’amorce et de modèle. Des réactifs de 25 μl chacun et en quantité suffisante pour 200 réactions d’amplification sont fournis (4 x 1,125 ml). Composants SuperMix AccuPrime Pfx : 22 U / ml de polymérase thermostable provenant de l’espèce de Thermococcus KOD complexée avec des anticorps anti-KOD, 66 mM de Tris-SO4 (pH 8,4), 30,8 mM de (NH4)2SO4, 11 mM de KCl, 1,1 mM de MgSO4, 330 μM de dNTP, des protéines AccuPrime, des stabilisants.
Requires
Matrices et amorces
Amplification haute fidélité et haute spécificité des fragments d’ADN
Invitrogen AccuPrime Pfx SuperMix provides reagents for high-fidelity, high-specificity amplification of DNA fragments. High fidelity is provided by a proprietary enzyme preparation containing recombinant DNA polymerase from Thermococcus species KOD with proofreading activity. This ready-to-use mixture of DNA polymerase, accessory proteins, salts, magnesium, and dNTPs is designed for efficient PCR amplification.
Le mélange AccuPrime Pfx SuperMix est un mélange prêt à l’emploi d’ADN polymérase, protéines accessoires, sels, magnésium et dNTP pour une amplification efficace de la PCR. Il ne vous reste plus qu’à ajouter le modèle et les amorces, ce qui réduit de moitié le temps de préparation.
  • Atteindre une fidélité > 26 fois supérieure à celle de l’ADN polymérase Taq
  • Amplifier les fragments jusqu’à 12 kb
  • Limiter l’optimisation de la réaction de la PCR
  • Obtenir des produits à extrémités franches
  • Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Le mélange AccuPrime Pfx SuperMix
AccuPrime Pfx est idéal pour l’amplification haute fidélité et haute spécificité de fragments d’ADN pour des applications telles que le clonage et la mutagenèse. La haute fidélité est fournie par une préparation enzymatique exclusive contenant une ADN polymérase recombinante provenant de l’espèce de ThermococcusKOD avec une activité corrective. Les protéines thermostables AccuPrime optimisent l’hybridation des modèles-amorces pendant chaque cycle, ce qui augmente la spécificité et le rendement.
Amplification de l’ADN traité par bisulfite, PCR haute fidélité, PCR à démarrage à chaud, analyse de méthylation, PCR, PCR et PCR en temps réel, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant
Order Info
Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 1,1X
Contenu et stockage • 4 × 1,125 ml de AccuPrime Pfx SuperMix
Conserver à -20°C dans un congélateur sans système de dégivrage.
Méthode de détection Amorce-sonde
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase AccuPrime Pfx
Vitesse de réaction Étalon
Quantité 200 rxns
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
À utiliser avec (application) Clonage, High-fidelity PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 26 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 200 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Taille (produit final) 15 kb ou moins