Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase Taq haute fidélité AccuPrime™ Taq
Code produit 10125142
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
1000 réactions
200 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10125142 200 réactions 1 pièce
10402112 1000 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10125142 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12346086
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
L’ADN polymérase AccuPrime™ Taq haute fidélité (40 μl, à5 U/μl) est fourni avec : 50 mM MgSO4 (1 ml),10 X tampon PCR AccuPrime™ I (1 ml),10 X tampons PCR AccuPrime™ II (1 ml)
La concentration de la protéine thermostable AccuPrime™ dans le tampon I et II est différente. Leurs composants sont : 600 mM de Tris-SO4 (pH 8,9), 180 mM de (NH4)2SO4, 20 mM de MgSO4, 2 mM de dGTP, 2 mM de DATP, 2 mM de dTTP, 2 mM de dCTP, protéine AccuPrime™ thermostable, 10 % de glycérol. Le tampon PCR fourni est un concentré 10X et doit être dilué pour une utilisation. Le tampon I est optimisé pour les plasmides, l’ADNc et le λADN. Le tampon II est optimisé pour l’ADN génomique.
Amplifie les modèles d’acides nucléiques avec un démarrage à chaud dont la médiation est assurée par les anticorps, un mélange d’ADN polymérase Taq et d’une enzyme à activité corrective, et les protéines accessoires AccuPrime pour améliorer la fidélité, le rendement et la spécificité de la PCR, par rapport aux autres ADN polymérases à démarrage à chaud.
Invitrogen AccuPrime Taq DNA Polymerase, High Fidelity, provides qualified reagents for the high-fidelity PCR amplification of nucleic acid templates. It includes an enzyme blend of Platinum Taq DNA Polymerase and a proofreading enzyme, plus AccuPrime accessory proteins for improved PCR fidelity, yield, and specificity over other hot-start DNA polymerases.
  • Haute spécificité et rendement pour la plus robuste des amplifications par PCR
  • Fidélité 9 fois supérieure à celle de l’ADN polymérase Taq seule
  • Étapes d’optimisation minimales, même avec des ensembles d’amorces non optimisés
  • Amplification efficace des cibles sur une large gamme de tailles jusqu’à 20 kb
Fonctionnement
La haute fidélité est le résultat de la combinaison d’anticorps d’ADN polymérase Platinum anti-Taq qui inhibent l’activité des polymérases, ce qui permet un “démarrage à chaud” automatique, et de l’enzyme à activité corrective (activité d’exonucléase de 3’ à 5’) Pyrococcus espèce GB-D. Les protéines accessoires thermostables AccuPrime optimisent l’hybridation du modèle d’amorce spécifique pendant chaque cycle de PCR, empêchant les erreurs d’amorce et optimisant la spécificité et le rendement de la PCR.
Amplification de l’ADN traité par bisulfate, PCR haute fidélité, PCR à démarrage à chaud, PCR à long fragment, analyse de méthylation, PCR, PCR et PCR en temps réel, ARNi, recherche d’ARN non codant et épigénétique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 1 x 40 μl d’ADN polymérase AccuPrime Taq, haute fidélité (5 U/μl)
• 1 x 1 ml de tampon PCR AccuPrime 10X I
• 1 x 1 ml de tampon PCR II AccuPrime 10X
• 1 x 1 ml, 50 mM de MgSO4
Conserver entre -10°C et -30°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase AccuPrime Taq haute fidélité
Vitesse de réaction Étalon
Type de produit ADN polymérase
Quantité 200 réactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Hot-start PCR, High-fidelity PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 9 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 200 réactions
En surplomb Mélangé
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 20 kb ou moins