Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ Taq DNA Polymerase System
Description
Includes
L’ADN polymérase AccuPrime™ Taq est fourni dans un kit de réaction 200. Chaque kit comprend : L’ADN polymérase AccuPrime™ Taq (100 μl, à 2 U/μl) ; 10X tampon PCR AccuPrime™ I (500 μl) ; 10X tampon PCR AccuPrime™ II (500 μl) ; 50 mM de chlorure de magnésium (500 μl) ; Le tampon PCR 10X AccuPrime™ I est conçu pour les petits amplicons d’ADN génomique (≤ 200 bp), l’ADNc ou les plasmides. Le tampon II pour PCR AccuPrime™ 10X est conçu pour l’ADN génomique (200 bp – 4 kb). Le tampon PCR AccuPrime X™ 10X contient du Tris-HCl 200 mM (pH 8,4), du KCl à 500 mM, du MgCl2 à 15 mM, du dGTP à 2 mM, de l’dATP à 2 mM, du dTTP à 2 mM, du dCTP à 2 mM, de la protéine thermostable AccuPrime™ et 10 % de glycérol.
The AccuPrime Taq DNA Polymerase System provides reagents for amplification of nucleic acid templates with an antibody-mediated, hot-start protocol for improved PCR specificity over other hot-start DNA polymerases.
Le système d’ADN polymérase AccuPrime Taq fournit des réactifs pour l’amplification des modèles d’acides nucléiques à l’aide d’un protocole de médiation par les anticorps et à démarrage à chaud pour une meilleure spécificité de PCR que les autres ADN polymérases à démarrage à chaud. Les anticorps de l’ADN polymérase Platinumanti-Taq inhibent l’activité de la polymérase, fournissant ainsi un démarrage à chaud automatique, tandis qu’une protéine accessoire thermostable augmente l’hybridation amorce-modèle spécifique pendant chaque cycle de la PCR. Cette association double la fidélité de l’ADN polymérase Taq. Elle est idéale pour e criblage à haut débit et la PCR multiplexe. L’ADN polymérase AccuPrime Taq élargit les températures d’hybridation des amorces, vous offrant des performances optimales entre 55 et 65°C.
- Spécificité : Contrôle des erreurs d’amorçage à chaque cycle afin d’obtenir des produits de PCR mono-bande
- Simplicité d’utilisation : optimisation moindre de la réaction et nouvelle conception des ensembles d’amorces
- Confort : assemblage pratique des réactions à température ambiante
- Tampons AccuPrime : Les tampons AccuPrime 10X contiennent des protéines thermostables AccuPrime, Mg++ et des désoxyribonucléotide triphosphates à concentrations
- Deux systèmes de tampons individuels (tampon I et II pour PCR AccuPrime 10X) sont fournis pour l’amplification de types de modèles spécifiques
- Pour les petits amplicons d’ADN génomique (≤ 200 bp), l’ADNc ou les plasmides
Amplification de l’ADN traité par bisulfate, PCR à démarrage à chaud, analyse de méthylation, PCR multiplex, PCR, PCR et PCR en temps réel, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologuée pour des expéditions sur de la glace carbonique ou humide
Spécification
Spécification
| Concentration | 10X |
| Contenu et stockage | • AccuPrime Taq DNA Polymerase (500 μL, at 2 U/μL) • 10X AccuPrime PCR Buffer I (2 x 1.25 mL) • 10X AccuPrime PCR Buffer II (2 x 1.25 mL) • 50 mM Magnesium Chloride (2 x 1.25 mL) Store at -20°C. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| GC-Rich PCR Performance | Faible |
| Méthode PCR | RT-qPCR en 1 étapes, qPCR multiplexe |
| Polymérase | ADN polymérase AccuPrime Taq |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| Type de produit | Système d’ADN polymérase |
| Quantité | 1,000 reactions |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
| Afficher plus |