Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ Taq DNA Polymerase System
Code produit p-4919378
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
1000 réactions
200 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10257142 200 réactions 1 pièce
10083062 1000 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10257142 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12339016
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
L’ADN polymérase AccuPrime™ Taq est fourni dans un kit de réaction 200. Chaque kit comprend : L’ADN polymérase AccuPrime™ Taq (100 μl, à 2 U/μl) ; 10X tampon PCR AccuPrime™ I (500 μl) ; 10X tampon PCR AccuPrime™ II (500 μl) ; 50 mM de chlorure de magnésium (500 μl) ; Le tampon PCR 10X AccuPrime™ I est conçu pour les petits amplicons d’ADN génomique (≤ 200 bp), l’ADNc ou les plasmides. Le tampon II pour PCR AccuPrime™ 10X est conçu pour l’ADN génomique (200 bp – 4 kb). Le tampon PCR AccuPrime X™ 10X contient du Tris-HCl 200 mM (pH 8,4), du KCl à 500 mM, du MgCl2 à 15 mM, du dGTP à 2 mM, de l’dATP à 2 mM, du dTTP à 2 mM, du dCTP à 2 mM, de la protéine thermostable AccuPrime™ et 10 % de glycérol.
Convient à une grande variété d’applications, notamment la PCR multiplex, le TOPO TA Cloning™ et les amplifications spécifiques aux allèles
The AccuPrime Taq DNA Polymerase System provides reagents for amplification of nucleic acid templates with an antibody-mediated, hot-start protocol for improved PCR specificity over other hot-start DNA polymerases.
Le système d’ADN polymérase AccuPrime Taq fournit des réactifs pour l’amplification des modèles d’acides nucléiques à l’aide d’un protocole de médiation par les anticorps et à démarrage à chaud pour une meilleure spécificité de PCR que les autres ADN polymérases à démarrage à chaud. Les anticorps de l’ADN polymérase Platinumanti-Taq inhibent l’activité de la polymérase, fournissant ainsi un démarrage à chaud automatique, tandis qu’une protéine accessoire thermostable augmente l’hybridation amorce-modèle spécifique pendant chaque cycle de la PCR. Cette association double la fidélité de l’ADN polymérase Taq. Elle est idéale pour e criblage à haut débit et la PCR multiplexe. L’ADN polymérase AccuPrime Taq élargit les températures d’hybridation des amorces, vous offrant des performances optimales entre 55 et 65°C.
  • Spécificité : Contrôle des erreurs d’amorçage à chaque cycle afin d’obtenir des produits de PCR mono-bande
  • Simplicité d’utilisation : optimisation moindre de la réaction et nouvelle conception des ensembles d’amorces
  • Confort : assemblage pratique des réactions à température ambiante
  • Tampons AccuPrime : Les tampons AccuPrime 10X contiennent des protéines thermostables AccuPrime, Mg++ et des désoxyribonucléotide triphosphates à concentrations
  • Deux systèmes de tampons individuels (tampon I et II pour PCR AccuPrime 10X) sont fournis pour l’amplification de types de modèles spécifiques
  • Pour les petits amplicons d’ADN génomique (≤ 200 bp), l’ADNc ou les plasmides
Amplification de l’ADN traité par bisulfate, PCR à démarrage à chaud, analyse de méthylation, PCR multiplex, PCR, PCR et PCR en temps réel, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologuée pour des expéditions sur de la glace carbonique ou humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10X
Contenu et stockage • AccuPrime Taq DNA Polymerase (100 μL, at 2 U/μL)
• 10X AccuPrime PCR Buffer I (500 μL)
• 10X AccuPrime PCR Buffer II (500 μL)
• 50 mM Magnesium Chloride (500 μL)
Store at -20°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
GC-Rich PCR Performance Faible
Méthode PCR RT-qPCR en 1 étapes, qPCR multiplexe
Polymérase ADN polymérase AccuPrime Taq
Vitesse de réaction Étalon
Type de produit Système d’ADN polymérase
Quantité 200 rxns
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
À utiliser avec (application) Clonage
Fidélité (par rapport à Taq) 2 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 200 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 5 kb ou moins