Learn More
Invitrogen™ Bio-11-UTP (10 mM)
Code produit 10420725
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10420725 25 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10420725 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM8450
Idéal pour une utilisation comme substrats dans le cadre de réactions de transcription in vitro
Les nucléotides modifiés peuvent être utilisés par une variété d’ARN polymérases, y compris les ARN polymérases T7, T3 et SP6, ainsi que d’autres enzymes de modification de l’ARN. Il est fourni dans un tube contenant 25 μl (250 nmol). L’ARN biotinylé peut être utilisé à la place de l’ARN marqué radioactivement dans de nombreuses applications, notamment l’amplification de l’ARNc et le marquage pour la préparation de cibles de microarray. La détection s’effectue ensuite par l’intermédiaire d’une variété de méthodes basées sur la streptavidine. Ce Bio-UTP est confirmé exempt d’activité endonucléasique non spécifique, d’activité exonucléasique et d’activité RNase. Il est testé fonctionnellement à l’aide du kit d’amplification d’ARNa MessageAmp™ II (voir n° de réf.  AM1751).
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, marquage de matrice d’expression, analyse de l’expression génétique et génotypage, analyse de microarray, marquage d’acide nucléique et oligosynthèse, marquage de l’ARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Nucléotides
Contenu et stockage À conserver en dessous de –70°C.
Conditions d’expédition Glace carbonique
Concentration 10 mM
Marqueur ou colorant Biotine
Quantité 25 μl
Gamme de produits Ambion
À utiliser avec (application) Marquage des acides nucléiques et synthèse d’oligo
Forme Liquide