Learn More
Invitrogen™ Anchored Oligo(dT)20 Primer
Description
L’amorce ancrée Oligo(dT)20 est un mélange d’amorces composé d’une chaîne de 20 résidus d’acide désoxythymidylique suivie de dV (dG, dA ou dC) puis de dN (dA, dT, dG ou dC) En raison de la séquence d’extrémité variable, l’amorce est ancrée à l’extrémité 5´ de la queue poly(A) de l’ARNm et empêche l’amorçage à l’intérieur de la queue poly(A). L’amorce ancrée Oligo(dT)20 est recommandée pour une utilisation dans les protocoles de marquage d’ADNc et dans la RT-PCR.
Contrôle de la qualité : Ce produit est qualifié dans une réaction de synthèse d’ADNc monocaténaire.
Contrôle de la qualité : Ce produit est qualifié dans une réaction de synthèse d’ADNc monocaténaire.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Type de produit | Primer |
| Contenu et stockage | L’amorce ancrée Oligo(dT)20 est fournie à 2,5 µg/µl dans de l’eau traitée au DEPC. Conserver à -20°C. Stabilité garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé. |
| Modification de l’amorce de 5’ | Phosphate |
| Longueur de l’amorce | 22-mer |
| Séquence d’amorce | 5’d PO4 [(T)20VN]3’ |
| Méthode de purification | Purifié par gel, dessalé |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Concentration | 2.5 μg/μL |
| Primer | Amorce Oligo dT ancré |
| Quantité | 25 μl |
| Afficher plus |