Learn More
Invitrogen™ ATP
Description
L’ATP, le CTP, le GTP, l’UTP (nucléoside 5’-triphosphates) 10 mM de mélange NRPmix conviennent aux réactions de transcription in vitro avec les ARN polymérases SP6, T3 et T7 pour la production de sondes d’ARN ou de transcrits d’ARN pour la traduction dans des extraits de traduction in vitro. Fourni à une concentration de 10 mM dans 1 mM Tris-HCl (pH 7,5).
Analyse de l’expression génétique et génotypage, transcription in vitro, PCR et PCR en temps réel
Informations sur la commande
Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (entre -5 et -30°C). |
| Conditions d’expédition | Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
| Concentration | 10 mM |
| Marqueur ou colorant | Non marqué |
| Quantité | 500 μl |
| À utiliser avec (application) | in vitro Transcription |
| Forme | Liquide |