Learn More
Invitrogen™ Bac-N-Blue™ Transfection Kit
Code produit 10646143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 transfections
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10646143 5 transfections 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10646143 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K85501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00€
    945.00€ / 5 réactions
    Économisez 315.00€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Includes
Le kit de transfection Bac-N-Blue inclut 5 flacons de 0,5 μg d’ADN de virus linéaire Bac-N-Blue et 125 μl de réactif Cellfectin.
Spécialement conçu pour la recombinaison avec les vecteurs pBlueBac et pMelBac
  • Les virus recombinants possèdent un gène lacZ fonctionnel de pleine longueur, ce qui permet de produire des plaques bleues pour faciliter l’identification et la purification
  • L’ADN Bac-N-Blue peut être utilisé avec n’importe quel vecteur de transfert de baculovirus à base de promoteur de polyédrine
  • Linéarisé à trois sites, dont l’un se trouve dans un gène essentiel à la propagation virale : Cela entraîne une diminution du virus non recombinant, ce qui facilite la sélection et la purification du virus recombinant
  • En plus de l’ADN viral, le kit de transfection Bac-N-Blue contient du réactif Cellfectin pour une grande efficacité de transfection
Production et titration de baculovirus, transfection de cellules d’insectes, expression d’insectes, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accélérateur Polyédrine
Type de produit Kit de transfection de cellules d’insectes
Contenu et stockage Le kit de transfection Bac-N-Blue™ inclut cinq flacons de 0,5 µg d’ADN de virus linéaire Bac-N-Blue™ et 125 µl de réactif Cellfectin™.
Conserver à +4°C. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois lorsque ceux-ci sont correctement stockés.
Marqueur de protéine Non étiqueté
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Quantité 5 transfections
Vecteur pBlueBac
Gamme de produits Bac-N-Blue