Learn More
Gibco™ Bac-to-Bac™ HT Vector Kit
Code produit 10022782
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10022782 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10022782 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10584027
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Includes
Le kit de vecteur HT Bac-to-Bac comprend 10 μg de vecteur HT pFastBac et de vecteur de contrôle HT-CAT pFastBac.
Conçu pour une utilisation dans le cadre du système d’expression baculovirus Bac-to-Bac pour l’expression et la purification de protéines recombinantes marquées à l’histidine dans des cellules Sf9, Sf21 ou High Five™ à la suite de la génération du bacmide dans E. coli
  • Puissant promoteur de polyédrine pour l’expression des protéines
  • Trois cadres de lecture pour un clonage simplifié
  • Étiquette 6 x His d’extrémité N-terminale pour purification simple de protéines de fusion recombinantes
  • Site de clivage de la protéase TEV pour l’élimination de l’étiquette d’histidine suivant la purification des protéines
Production et titration de baculovirus, Expression des insectes, Expression des protéines, Protéines, Expression, Isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accélérateur Polyédrine
Type de produit Kit de vecteur
Contenu et stockage Le kit de vecteur HT Bac-to-Bac™ comprend 10 µg de vecteur HT pFastBac™ et de vecteur de contrôle HT-CAT pFastBac.
Stockage des vecteurs à -20°C. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois lorsque ceux-ci sont correctement stockés.
Clivage Site de reconnaissance des protéases TEV
Marqueur de protéine Étiquette His (6x)
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Quantité 1 kit
Vecteur pFastBac
Gamme de produits Bac à Bac
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.