Learn More
Invitrogen™ BaculoDirect™ C-Term Expression Kit
Description
Includes
Tous les vecteurs de destination sont lyophilisés et superenroulés.
Requires
Clone d’entrée Gateway™, mélange d’enzymes Gateway™ LR Clonase et tampon de réaction.
Production et titration de baculovirus, Clonage, Clonage Gateway, Expression d’insectes, Expression protéique, Protéines, Isolement et analyse
Spécification
Spécification
| Accélérateur | Polyédrine |
| Type de produit | Kit d’expression |
| Contenu et stockage | Les kits d’expression BaculoDirect comprennent cinq flacons de 0,3 µg d’ADN linéaire BaculoDirect, 125 µl de réactif de transfection Cellfectine, des cellules Sf9 congelées, un mélange enzymatique Gateway LR Clonase, un milieu d’insectes GIBCO non complété de Grace et un ganciclovir. Stockage de l’ADN linéaire BaculoDirect, du réactif Cellfectine et du milieu de Grace à +4°C. Stockage du mélange LR Clonase à -80°C. Conserver les cellules Sf9 dans de l’azote liquide. La stabilité de tous les composants est garantie pendant six mois, sous réserve d’un stockage correct. |
| Marqueur de protéine | Étiquette His (6x), étiquette d’épitope V5 |
| Méthode de clonage | Gateway™ |
| Quantité | 5 transfections |
| Vecteur | Vecteurs BaculoDirect |
| Gamme de produits | BaculoDirect, Gateway |