Learn More
Invitrogen™ BGH Reverse Primer
Description
Includes
L’amorce est fournie en 2 μg, ce qui équivaut à 358 pMoles.
- La séquence de l’amorce est : 5’d[TAGAAGGCACAGTCGAGG]3’
- La température de fusion est de 54,8°C
- Lyopholisé
Séquençage Sanger, technologie de séquençage Sanger et accessoires, séquençage
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Format | Lyophilisé |
| Type de produit | Primer |
| Contenu et stockage | Conserver l’amorce à long terme à -20°C |
| Longueur de l’amorce | 18 mer |
| Séquence d’amorce | TAGAAGGCACAGTCGAGG (5’ à 3’) |
| Méthode de purification | Purifiées par gel |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Quantité | 2 μg |