Learn More
Invitrogen™ BioPrime™ Array CGH Genomic Labeling Module
Code produit 10227292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 réactions
Conditionnement:
30 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10227292 30 réactions 30 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10227292 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18095012
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Includes
Fragment exo-Klenow (40 U/μl), solution d’amorces aléatoires 2,5X (octamers), ADN de contrôle (Sperme de saumon), tampon d’arrêt et eau distillée. Les systèmes et modules BioPrime™ Plus contiennent les mélanges de dNTP modifiés Alexa Fluor™ ou les mélanges de dNTP modifiés par amine et les esters de NHS Alexa Fluor™. Les systèmes d’étiquetage génomique standard BioPrime™ et BioPrime™ Plus Array CGH contiennent également des colonnes de purification et des tampons de purification.
Permet un marquage reproductible des échantillons d’ADN génomique pour l’hybridation génomique comparative (CGH) basée sur des matrices
Prend en charge une solution flexible pour répondre à vos besoins en matière d'étiquetage génomique. Fait partie du système d'étiquetage génomique CGH de la matrice BioPrime Plus. À l'aide
des systèmes d'étiquetage génomique CGH de la baie BioPrime Plus, vous pouvez vous attendre à :
––des rendements élevés de la
–
–une détection par rapport au signal-bruit génomique marqué par fluorescence de la variation du nombre de copies de gènes
Ces systèmes associent un fragment exo-Klenow hautement concentré de l'ADN polymérase I et des amorces aléatoires pour marquer efficacement les cibles génomiques pour les expériences de profilage génomique sensibles. Exo-Klenow est un mutant du grand fragment de l'holoenzyme ADN polymérase I qui a à la fois une activité exonucléasée 5' - 3' et 3´ - 5'. L'absence d'activité exonucléasique rend cette enzyme idéale pour une utilisation dans des protocoles d'amorçage aléatoires, permettant des rendements robustes et une incorporation efficace™ des nucléotides fluorescents Alexa Fluor AHA. Dans les systèmes d'étiquetage génomique CGH de la matrice BioPrime Plus, les octamères aléatoires se sont annelés à l'ADN modèle, fournissant des sites d'amorçage pour l'enzyme exo- Klenow. Les nucléotides modifiés Alexa Fluor AHA (marquage direct) ou les nucléotides modifiés amino-allyles (marquage indirect) sont incorporés lorsque la polymérase s'étend des sites d'amorçage. Les échantillons marqués sont ensuite purifiés pour éliminer les contaminants avant dénaturation et hybridation sur biopuces (systèmes de marquage direct) ou couplés à l'ester Alexa Fluor NHS (systèmes de marquage indirect) avant l'hybridation. Disponible en format d'étiquetage direct.
Matrice CGH, ChIP-on-Chip, biologie de chromatine, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, étiquetage de l’ADN, analyse d’expression génétique et génotypage, génotypage et profilage génomique, étiquetage d’acide nucléique et oligosynthèse, ARNI, épigénétique et recherche sur l’ARN non-codant
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Module de marquage, glace carbonique ; module de purification, température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Module de marquage génomique
Méthode de détection Fluorescent
Contenu et stockage Le tableau 1 résume les composants des divers™ systèmes d'étiquetage CGH de la matrice BioPrime. ™ Le module de base BioPrime se trouve dans tous™™ les systèmes et modules BioPrime et BioPrime Plus standard. Fragment exo-Klenow (40 U/µl), solution d’amorces aléatoires 2,5X (octamers), ADN de contrôle (sperme de saumon), tampon d’arrêt et eau distillée. Stockage à -20°C. Les systèmes et modules BioPrime™ Plus contiennent les mélanges de dNTP modifiés Alexa Fluor™ ou les mélanges de dNTP modifiés par amine et les esters de NHS Alexa Fluor™. Stockage à -20°C. Les systèmes d’étiquetage génomique standard BioPrime™ et BioPrime™ Plus Array CGH contiennent également des colonnes de purification et des tampons de purification. Stocker à température ambiante. Tous les composants sont garantis pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés. Reportez-vous au tableau 1 pour obtenir un résumé des composants du produit.
Type de produit final Sondes (ADN marqué)
Marqueur ou colorant Nucleotides marqués par Cy™3, Cy™5, Alexa Fluor™
Comprend l’étiquette ou le colorant Non
Cible d’étiquetage ADN génomique
Méthode d’étiquetage Marquage direct
Gamme de produits BioPrime
À utiliser avec (application) Biologie de la chromatine
Quantité 30 réactions