Learn More
Invitrogen™ BioPrime™ DNA Labeling System
Code produit 10553853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10553853 30 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10553853 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18094011
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
μSolution d'amorces aléatoires 2,5 x 700 l ;μmélange 10X dNTP 175 l ;μADN de contrôle 100 g ;μFragment Klenow 35 l (40U/μL) ;μtampon d'arrêt 500 l ; eau distillée 1,25 ml
Spécialement conçu pour une utilisation dans la préparation de sondes biotinylées
Les amorces aléatoires (octamères) sont recuites par le modèle d'ADN dénaturé et étendues par le fragment Klenow en présence de biotine-14-dCTP pour produire des sondes sensibles d'ADN biotinylé pour une utilisation dans la détection non radioactive de l'ADN et de l'ARN. Avec™ le système d'étiquetage de l'ADN BIOPRIME, une synthèse nette considérable de l'ADN se produit, entraînant une–amplification 10 40 fois de la sonde. Les sondes fabriquées avec ce produit ont été utilisées pour l'hybridation avec des transferts Southern et Northern, des ascenseurs de plaques et de colonies et pour l'hybridation in situ sur des spreads chromosomiques.
  • Particulièrement bien adapté aux situations dans lesquelles l'ADN est limité
  • Nécessite moins d'ADN modèle que la traduction de pseudo
  • Amplifie le modèle pour fournir une quantité accrue de sonde biotinylée
  • Étiquettes 50 à 500 ng d'ADN modèle en une seule réaction
Analyse et purification de l’ARN et de l’ADN, génotypage et analyse d’expression génétique, analyse de microarray, transfert Northern, transfert et électrophorèse de gel d’acide nucléique, transfert Southern
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Solution µd'amorces aléatoires 2,5 x 700 l
• Solution d µ'amorces aléatoires 175 l 10X dNTP Mélange
• 100 µg ADN de contrôle
• 35 µl Fragment Klenow (40 U/µl)
• 500 µl tampon d'arrêt
• 1,25 ml Eau distillée
Conserver à -20°C dans un congélateur sans gel.
Méthode de détection Basé sur Biotin
Marqueur ou colorant Biotine
Type de produit final Sondes (ADN marqué)
Labeling Target ADN génomique, ADN (général)
Comprend l’étiquette ou le colorant Oui
Méthode d’étiquetage Marquage direct
Gamme de produits BioPrime
Type de produit Système de marquage d’ADN
Quantité 30 réactions
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée