Learn More
Invitrogen™ BioPrime™ Total FFPE Genomic Labeling System
Code produit 10647995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10647995 30 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10647995 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A10965011
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Includes
Mélange de nucléotides Alexa Fluor™ 3 FFPE 10X et mélange de nucléotides Alexa Fluor™ 5 FFPE 10X, fragment Exo-Klenow (40 U / μl), 5 mM EDTA, solution d’amorces aléatoires 2.5X, ADN de contrôle (sperme de saumon) et eau traitée au DEPC, mélanges de nucléotides 10X, colonnes de purification d’ADN génomique et tampons de purification Purelink™.
Kit complet de marquage d’ADN génomique conçu pour des applications d’hybridation génomique comparative basées sur des matrices (aCGH) à l’aide d’échantillons fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE)
Les protocoles précédents ont nécessité de grandes quantités d’ADN de très haute qualité, ce qui est souvent difficile à obtenir à partir de matériel FFPE. Grâce à une méthode d’amplification par amorce aléatoire (RPA), utilisant des mélanges de marquage spécifiquement formulés pour les échantillons de FFPE, le système d’étiquetage génomique de FFPE total BioPrime™ génère des rendements élevés d’ADN marqué, ce qui est le plus représentatif de l’échantillon de départ. Une précision accrue des classifications est obtenue avec des rendements plus élevés de matériaux marqués sur la matrice, ce qui vous donne des classifications plus précises.
Ce kit tout compris est optimisé pour fonctionner sur une plus large gamme de matériaux d’échantillons sans nécessiter de préamplification. Le fragment exo-Klenow hautement concentré de l’ADN polymérase I dans une réaction limitée à un composant permet des rendements d’ADN homogènes et robustes d’ADN FFPE génomique. BioPrime™ Total pour aCGH Agilent™ est fourni avec la purification Purelink™ qui permet une faible élution, éliminant ainsi la nécessité de recourir à des étapes complexes de réduction de volume. La purification Purelink™ réduit également le bruit de fond dû à la présence de colorants dans d’autres systèmes de purification. Un mélange de nucléotides marqué par colorant optimisé avec de nouveaux liants dNTP, de nouveaux colorants Alexa Fluor™ 3 et 5 spécifiques à l’application et une meilleure chimie de tampon réduit la variation de marquage et augmentent le rapport signal-bruit sur les matrices. Les spectres d’excitation et d’émission des colorants Alexa Fluor™ 3 et 5 conviennent aux scanners bicouleur classiques sans avoir à modifier les réglages. Les kits complets sont testés par lots pour garantir la qualité des performances d’un lot à l’autre.
  • Taux de classification amélioré avec des rapports signal / bruit plus élevés à partir des colorants Alexa Fluor™ 3 et 5
  • La facilité de nettoyage de la purification Purelink™ élimine la nécessité de recourir à des étapes complexes de réduction du volume.
  • Moins de biais de canal dû à une formulation de réaction améliorée pour les échantillons FFPE
  • Exigences moindres pour les matériaux d’entrée à l’aide de la méthode de RPA enzymatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient le mélange de nucléotides Alexa Fluor™ 3 FFPE 10X et mélange de nucléotides Alexa Fluor™ 5 FFPE 10X, fragment Exo-Klenow (40 U ⁄ µl), 5 mM EDTA, solution d’amorces aléatoires 2,5X, ADN de contrôle (sperme de saumon) et eau traitée au DEPC. Stockez à -80°C pour un stockage à long terme. Les mélanges de nucléotides 10X peuvent être stockés à +4°C pendant 4 semaines et doivent être tenus à l’abri de la lumière. Contient également des colonnes de purification d’ADN génomique et des tampons de purification Purelink™. Stocker à température ambiante. Tous les composants sont garantis pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés.
Méthode de détection Fluorescence
Marqueur ou colorant Alexa Fluor™ 3, Alexa Fluor™ 5
Type de produit final Sondes (ADN marqué)
Type d’échantillon Tissu (FFPE)
Labeling Target ADN génomique
Excitation / émission 650/670, 555/565
Comprend l’étiquette ou le colorant Oui
Méthode d’étiquetage Marquage direct
Gamme de produits BioPrime
Type de produit Système de marquage génomique
Quantité 30 réactions