Learn More
Invitrogen™ Biotin-14-CTP
Code produit 10654003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 nmol
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10654003 500 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10654003 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 19519016
 Article restreint
En stock
Includes
La biotine-14-CTP est fournie à 10 mM dans le Tris-HCl 10 mM (pH 7,5), l'EDTA 0,1 mM.
Un analogue CTP breveté avec de la biotine fixée à la position N 4 de la base pyrimidine par un liant de 14 atomes
La biotine-14-CTP peut être intégrée efficacement aux transcrits d'ARN à l'aide de l'ARN polymérase T7, SP6 ou T3 et du modèle approprié en présence d'ATP, de GTP, d'UTP et de Biotine-14-CTP. L'ARN biotinylé peut être utilisé comme sonde dans des uhybridations à membrane ou dans des hybridations in situ. La quantité de matériel fournie est suffisante pour 20 réactions de transcription (μmodèle de 1 g).
Tests de performance et de qualité : La pureté est évaluée par l’analyse HPLC en phase inverse.
Purification et analyse de l'ADN et de l'ARN, marquage des acides nucléiques et synthèse d'oligo, marquage de l'ARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Nucléotide marqué
Concentration 10 mM
Contenu et stockage La biotine-14-CTP est fournie à 10 mM dans 10 mM de Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mM d'EDTA. Stockage à -20°C.
Marqueur ou colorant Biotine et autres haptènes
Conditions d’expédition Glace carbonique
Quantité 500 nmol
Forme Liquide