Learn More
Invitrogen™ Biotine-14-dATP
Code produit 10484552
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 nmol
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10484552 50 nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10484552 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 19524016
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
La biotine-14-dATP est fournie à 0,4 mm dans 100 mM de Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mM d'EDTA.
Un analogue dATP breveté avec de la biotine fixée à la position 6 de la base purine par un liant de 14 atomes
Le bras espaceur long à 14 atomes permet d’accéder à la streptavidine pour la détection sensible des hybrides cibles des sondes in situ et des hybridations à filtre. La biotine-14-dATP peut être intégrée efficacement à l’ADN par traduction de coupure en présence de dCTP, dGTP et dTTP. La biotine-14-dATP peut être ajoutée à l’extrémité 3’ de l’ADN en utilisant la déoxynucléotidyl transférase terminale. La quantité fournie est suffisante pour étiqueter jusqu'μà 5 0g d'ADN par traduction de nick.
Tests de performance et de qualité : La pureté est évaluée par l’analyse HPLC en phase inverse.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, marquage de l’ADN, marquage des acides nucléiques et synthèse d’oligo
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 0,4 mM
Contenu et stockage La biotine-14-dATP est fournie à 0,4 mM dans 100 mM de Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mM d'EDTA. Stockage à -20°C.
Format Liquide
Méthode d’étiquetage Marquage direct
Marqueur ou colorant Biotine et autres haptènes
Type de produit Nucléotide marqué
Quantité 50 nmol
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée